Få mere at vide
Dialkyl Phthalate (Alkyl= Heptyl:Heptyl, Nonyl:Nonyl, Undecyl:Undecyl, Heptyl:Nonyl, Heptyl:Undecyl,, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dialkyl Phthalate |
| CAS | 68515-42-4 |
| Molekylær formel | C8 H4 O4 . 2(Cx H2x+1) |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dialkyl Phthalate (Alkyl= Heptyl:Heptyl, Nonyl:Nonyl, Undecyl:Undecyl, Heptyl:Nonyl, Heptyl:Undecyl, Nonyl:Undecyl) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3 |
| SMIL | [CH2+1]OC(C1=CC=CC=C1C(O[CH2+1])=O)=O |
| IUPAC navn | heptyl undecyl phthalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.6 |