Få mere at vide
Dialifos, TRC
Artikelnummer. 30366767
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366767 250 mg
30360202 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30366767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416123250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10311-84-9
Molekylær formel C14 H17 Cl N O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 393.85
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Dialifor, Dialifos, Dialiphor, Dialiphos, Hercules 14503, O,O-Diethyl S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl) phosphorodithioate, S-(2-Chloro-1-phthalimidoethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate, Torak
IUPAC navn 2-(2-chloro-1-diethoxyphosphinothioylsulfanylethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL CCOP(=S)(OCC)SC(CCl)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dialifos
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17ClNO4PS2/c1-3-19-21(22,20-4-2)23-12(9-15)16-13(17)10-7-5-6-8-11(10)14(16)18/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Formel vægt 393.0025