Få mere at vide
Brannan™ Ovntermometer med urskive med 3-punkts sporbart kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17803118
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 230 °C
Artikelnummer. 17803118
Brand: Brannan™ 23/400/3 + 49/100/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
50 mm urskive ovntermometer i rustfrit stål med sorte temperaturskalaer og rød viser. Komplet med 3-punkts sporbar kalibrering.
  • Velegnet til at hænge eller sidde på ovnhylde
  • Brug af dette termometer vil give en bedre vejledning til indstilling af ovnkontrollerne
  • Temperaturområde: 0 til 230 °C
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Tag ud af ovnen efter brug
  • Rustfrit stål 430 urkasse og viser, aluminium urskive, glas linse, bimetal sensor
Tekniske data
Kalibreringspunkter 60 °C, 100 °C, 150 °C
Certificeringer/compliance britiske nationale standarder ISO 9001
Display Dimensioner 50 mm
Til brug med (applikation) For at måle temperaturen på en ovn
Højde (engelsk) 2.84 cm
Højde (metrisk) 7.2 cm
Længde (metrisk) 6.2 cm
Materiale Rustfrit stål
Vægt (engelsk) 1.376 oz.
Vægt (metrisk) 39 g
Bredde (engelsk) 1,57 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 446 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 230 °C
Min. Temperatur (engelsk) 32 °F
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 446 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 230 °C
Kalibreret 3 punkt sporbar
Til brug med (udstyr) Ovn
Batteritype Ingen
Nøjagtighed ±10 °C
Underafdeling 10 °C, 10 °F
Vise Urskive
Bredde (metrisk) 4 cm