Få mere at vide
Buerkle™ Kemi scoop
Artikelnummer. 10282461 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10282461
Brand: Buerkle™ 53530250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scoop til aggressive væsker, komplet med stærkt håndtag, udelukkende lavet af polypropylen.
  • Robust støttestang
  • Håndtagslængde 1m
  • Uden metaldele
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Engangs Genanvendelig
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (applikation) Til aggressive væsker
Inkluderer Håndtag