Få mere at vide
Descrizione
Plads til en række rørstørrelser med en bred vifte af bakker ved at bruge Thermo Scientific™ Diagnostik™ Rack Swinging-Bucket Rotor, til brug med Cryofuge 5500i centrifuger.
Bestillingsoplysninger:
Bakker til disse rotorer sælges separat; bestil rotor (75006480), som inkluderer rotorhus (70060333), rotorskovl (antal 2.) (70060335) og fedt (70006692). Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Specifica
Specifica
| Oversigt | Diagnostik Rack Svingende skovlrotor |
| Materiale | Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | Varierer efter stativ |
| Maks. RCF | 2,550 x g |
| Maks. Hastighed | 3,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 186 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 141 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall RC 4 serie, Cryofuge 5500i og Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet |
| Vinkel | 90° |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.