Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit til TSH (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280602 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Skjoldbruskkirtelstimulerende hormon (TSH)
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280602 Skjoldbruskkirtelstimulerende hormon (TSH)
1 options
Artikelnummer. 30280602 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07TSH5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Diagnostic Kit for Thyroid Stimulating Hormone (TSH) er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af Thyroid Stimulating Hormone (TSH) i humant serum og plasma.
  • Diagnostisk kit for TSH (serum/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Måling af TSH er nyttig til at hjælpe med at screene den voksne befolkning for primær hypothyroidisme af sundhedspersonale. Det kan også bruges til screening af nyfødte for hypothyroidisme.
  • TSH Test Cassette (Serum/Plasma) detekterer skjoldbruskkirtelstimulerende hormon ved hjælp af immunokromatografisk kvantitativ detektionsteknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude ved hjælp af kromatografisk kraft.
  • Hvis testprøven indeholder TSH, binder den sig til TSH-antistoffet, som er konjugeret med fluorescerende mikrosfærer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af det indfangningsantistof, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af TSH i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der opfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og produktstandardkurven beregnes koncentrationen af TSH i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer for at vise TSH-koncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 0,1-100 μIU/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Egnet til screening af nyfødte og voksne
Tekniske data
Detekterbare analytter Skjoldbruskkirtelstimulerende hormon (TSH)
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, TSH
Form Klar-til-brug (RTU)