Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt for triiodothyronin (T3) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280606 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Total T3
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280606 Total T3
1 options
Artikelnummer. 30280606 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07T35025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostic Kit for Triiodothyronin (T3) er beregnet til in-vitro kvantitativ påvisning af total Triiodothyronin (T3) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostisk kit for triiodothyronin (T3) (Serum/Plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. T3 I eksemplaret vil det konkurrere med antigenet T3 på strimlen.
  • Jo mindre T3 i prøven, desto flere fluorescerende mikrokugler konjugeret med anti-T3-antistoffer kan fanges af antigenet T3 på striben.
  • Koncentrationen af T3 i prøven er omvendt relateret til intensiteten af det fluorescerende signal, der indfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af T3 i prøven af, kun kompatibel med MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer, for at vise T3 koncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 62 til 9,24 nmol/L, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter Total T3
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, T3, triiodothyronin
Form Klar-til-brug (RTU)