Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for thyroxin (T4) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280611 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Thyroxin (T4)
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280611 Thyroxin (T4)
1 options
Artikelnummer. 30280611 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07T45025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostisk sæt for total thyroxin (T4) er beregnet til in vitro kvantitativ bestemmelse af total thyroxin (T4) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostisk kit for Thyroxin (T4) (Serum/Plasma) er baseret på fluorescens-immunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. T4 I prøven vil det konkurrere med antigenet T4 på membranen.
  • Jo mindre T4 i prøven, desto flere fluorescerende mikrosfærer konjugeret med anti-T4-antistoffer kan fanges af antigenet T4 på membranen (testlinje).
  • Koncentrationen af T4 i prøven er omvendt relateret til intensiteten af det fluorescerende signal, der indfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af T4 i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer for at vise T4 koncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 87 ̴ 300 nmol/L, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter Thyroxin (T4)
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, T4, thryroxin
Form Klar-til-brug (RTU)