Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt for prolaktin (PRL) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280597 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Prolaktin
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280597 Prolaktin
1 options
Artikelnummer. 30280597 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07PLAC5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostic Kit for Prolactin (PRL) er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af Prolaktin (PRL) i humant fuldblod, serum eller plasma.
  • PRL Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) er baseret på Fluorescensimmunoassay til kvantitativ påvisning af prolaktin (PRL) i menneskeligt helblod, serum eller plasma.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder PRL, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-PRL-antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af PRL i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der opfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af PRL i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer for at vise PRL-koncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1-200 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter Prolaktin
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, prolaktin, PRL
Form Klar-til-brug (RTU)