Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt for progesteron (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280621 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Progesteron
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280621 Progesteron
1 options
Artikelnummer. 30280621 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07PROG5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Diagnostisk kit for progesteron er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af progesteron i humant serum og plasma.
  • Diagnostisk kit for progesteron (serum/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. Progesteron i prøven vil konkurrere med progesteronantigenet på membranen med progesteronantistoffet mærket med fluorescerende mikrosfærer.
  • Jo mindre progesteron i prøven, desto større er chancen for, at fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-progesteron-antistoffer kan opfanges af progesteronantigenet på membranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af progesteron i prøven er omvendt relateret til intensiteten af det fluorescerende signal, der fanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af progesteron i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer for at vise progesteronkoncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1,4 ̴ 60 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter Progesteron
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, progesteron, hormon
Form Klar-til-brug (RTU)