Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for Procalcitonin (PCT) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280604 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Procalcitonin
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280604 Procalcitonin
1 options
Artikelnummer. 30280604 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07PCT5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Diagnostisk sæt for Procalcitonin (PCT) er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af humant Procalcitonin (PCT) i humant fuldblod, serum eller plasma.
  • Diagnostisk kit for Procalcitonin (PCT) (Helblod/serum/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder Procalcitonin, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer – konjugerede anti-procalcitonin-antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af PCT i prøven korrelerer med fluorescenssignalets intensitet, der fanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af PCT i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer for at vise PCT koncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1-50 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Bruges som hjælp til diagnosticering af inflammatoriske tilstande
Tekniske data
Detekterbare analytter Procalcitonin
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, Kvantitativ, procalcitonin, PCT
Form Klar-til-brug (RTU)