Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for myoglobin (MYO) (kun MPQuanti™)
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
- Diagnostic Kit for Myoglobin (MYO) (Helblod/serum/plamsa) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
- Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude.
- Hvis prøven indeholder myoglobin, binder det sig til de fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-myoglobin-antistoffer.
- Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
- Koncentrationen af myoglobin i prøven korrelerer med fluorescenssignalets intensitet, der er fanget på T-linjen.
- Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af myoglobin i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
- CE-mærke
- Til professionel in-vitro diagnostik
- Samarbejde med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
- Lineært arbejdsområde: 5 ̴ 200 ng/ml, R ≥0,990
- Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
- Til diagnosen myokardieinfarktet (MI)
Tekniske data
Tekniske data
| Detekterbare analytter | Myoglobin |
| Detektionsmetode | Immunfluorescens |
| Prøvetype | Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma |
| Type | POC, kvantitativ, myoglobin, hjerte |
| Form | Klar-til-brug (RTU) |