Learn More
MP Biomedicals Diagnostisk sæt for luteiniserende hormon (LH) (kun MPQuanti™)
Shop All MP Biomedical ProductsDescription
- Diagnostic Kit for LH (Helblod/Serum/Plasma) er beregnet til in vitro kvantitativ bestemmelse af luteiniserende hormon (LH) i humant fuldblod/serum/plasma som hjælp til at opdage ægløsning.
- Prøven bevæger sig gennem strimlen fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder LH, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-LH-antistoffer.
- Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
- Koncentrationen af LH i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der er fanget på T-linjen.
- Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af LH i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
- CE-mærke
- Til professionel in-vitro diagnostik
- Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
- Lineært arbejdsområde: 1-300 mIU/ml, R ≥0,990
- Testresultaterne bør tolkes efter få sekunder (QUICK TEST) eller 15 minutter (STANDARD TEST)
Specifications
Specifications
| Detekterbare analytter | LH-stigning (luteiniserende hormon eller hLH) |
| Detektionsmetode | Immunfluorescens |
| Prøvetype | Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma |
| Type | POC, kvantitativ, LH, hormon |
| Form | Klar-til-brug (RTU) |