Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt for Interleukin-6 (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280617 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Interleukin-6
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280617 Interleukin-6
1 options
Artikelnummer. 30280617 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07IL5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Diagnostic Kit for Interleukin-6 er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af Interleukin-6 (IL-6) i humant fuldblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit for Interleukin-6 (Helblod/serum/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder IL-6, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-IL-6 antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af IL-6 i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der opfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af IL-6 i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 3 5000 pg/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Til diagnose af inflammatorisk tilstand og immunstatus
Tekniske data
Detekterbare analytter Interleukin-6
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, interleukin-6, IL-6
Form Klar-til-brug (RTU)