Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt til β-hCG (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280609 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 tests/kit
Artikelnummer. Mængde
30280609 25 tests/kit
1 options
Artikelnummer. 30280609 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07HCG5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Diagnostic Kit for β-hCG er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af β-human choriongonadotropin (β-hCG) i humant fuldblod, serum eller plasma.
  • Diagnostic Kit for β-hCG (Helblod/Serum/Plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder β-hCG, binder den sig til de fluorescerende mikrokugler-konjugerede anti β--hCG-antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af β-hCG i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der opfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af B-hCG i pecimen af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in vitro-diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 2-200.000 mIU/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Til diagnosen af -human choriongonadotropin (β-hCG) til vurdering af βgraviditet
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Detekterbare analytter beta-hCG
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, beta-hCG, graviditet
Mængde 25 tests/kit
Form Klar-til-brug (RTU)