Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt til HbA1c (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280620 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
HbA1c
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280620 HbA1c
1 options
Artikelnummer. 30280620 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07HBA5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostisk kit for HbA1c er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af HbA1c i humant helblod som et hjælpemiddel ved diagnosticering af diabetes og til identifikation af patienter, der kan være i risiko for at udvikle diabetes.
  • Diagnostisk kit for HbA1c (helblod) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. HbA1c i prøven binder sig til HbA1c-antistoffet, som er konjugeret med fluorescerende mikrosfærer.
  • Derefter fanges den af hæmoglobin (Hb) antistof belagt på nitrocellulosemembranen.
  • Koncentrationen af HbA1c i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet.
  • Ifølge de to fluorescensintensiteter beregner MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer værdien af HbA1c-procenten i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 4 ̴ 14,5%, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 10 minutter
  • En markør for langvarig metabolisk kontrol hos personer med diabetes mellitus
Tekniske data
Detekterbare analytter HbA1c
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt helblod
Type POC, kvantitativ, HbA1c
Form Klar-til-brug (RTU)