Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for gratis triiodothyronin (FT3) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280605 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Gratis triiodothyronin (T3)
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280605 Gratis triiodothyronin (T3)
1 options
Artikelnummer. 30280605 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07FT35025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostic Kit for Free Triiodothyronin (FT3) er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af free Triiodothyronin (FT3) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostic Kit for Free Triiodothyronin (FT3) (Serum/Plasma) påviser FT3 baseret på fluorescensimmunoassay.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude.
  • FT3 i prøven vil konkurrere med antigenet T3 på strimlen.
  • Jo mindre FT3 i prøven, desto flere fluorescerende mikrokugler konjugeret med anti-T3-antistoffer kan fanges af antigenet T3 på striben.
  • Koncentrationen af FT3 i prøven er omvendt relateret til intensiteten af det fluorescerende signal, der fanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af FT3 i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1,5-46 pmol/L (0,88-29,8 pg/ml), R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter Gratis triiodothyronin (T3)
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, Kvantitativ, Fri, T3, FT3
Form Klar-til-brug (RTU)