Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for gratis thyroxin (FT4) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280618 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Gratis thyroxin (T4)
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280618 Gratis thyroxin (T4)
1 options
Artikelnummer. 30280618 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07FT45025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostic Kit for Free Thyroxine (FT4) er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af frit Thyroxin (FT4) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostic Kit for Free Thyroxin (FT4) (Serum/Plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. FT4 i prøven vil konkurrere med antigenet T4 på membranen.
  • Jo mindre FT4 i prøven, desto flere fluorescerende mikrosfærer konjugeret med anti-T4-antistoffer kan fanges af antigenet T4 på membranen (Testlinjen).
  • Koncentrationen af FT4 i prøven er omvendt relateret til intensiteten af det fluorescerende signal, der fanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af FT4 i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1 ̴ 100 pmol/L, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter Gratis thyroxin (T4)
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, Kvantitativ, gratis, T4, FT4
Form Klar-til-brug (RTU)