Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt til D-dimer (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280622 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 tests/kit
Artikelnummer. Mængde
30280622 25 tests/kit
1 options
Artikelnummer. 30280622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07CTNL5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Diagnostic Kit for D-Dimer er beregnet til in-vitro kvantitativ påvisning af D-Dimer i menneskeligt helblod eller plasma.
  • Diagnostisk sæt for D-dimer (helblod/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi til at måle D-dimer i menneskeligt helblod eller plasma som hjælp til diagnosticering af DVT og PE.
  • Testen er beregnet til sundhedsprofessionelles brug.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder D-Dimer, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-D-Dimer antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af D-dimer i prøven korrelerer med fluorescenssignalets intensitet, der fanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af D-dimer i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1 ̴10 mg/L, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Bruges som hjælp til diagnosticering af DVT og lungeemboli
Tekniske data
Detekterbare analytter D-dimer
Prøvetype Menneskeblod, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, D-dimer
Mængde 25 tests/kit
Form Klar-til-brug (RTU)