Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt til CK-MB (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280615 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 tests/kit
Artikelnummer. Mængde
30280615 25 tests/kit
1 options
Artikelnummer. 30280615 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07CKMB5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostic Kit for CK-MB er en kromatografisk immunoassay til kvantitativ detektion af human CK-MB i humant helblod, serum eller plasma.
  • CK-MB Test Cassette (Helblod/Serum/Plasma) er en kromatografisk immunoassay til kvantitativ påvisning af humant CK-MB i menneskeligt helblod, serum eller plasma som et hjælpemiddel til diagnosticering af myokardieinfarktet (MI).
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude.
  • Hvis prøveprøven indeholder CK-MB, binder den sig til CK-MB-antistoffet, som er konjugeret med fluorescerende mikrosfærer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af det indfangningsantistof, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af CK-MB i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der opfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af test- og produktstandardkurven beregnes koncentrationen af CK-MB i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærket
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 0. 2 ̴75 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter CK-MB
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, CK-MB, Kvantitativ
Mængde 25 tests/kit
Form Klar-til-brug (RTU)