Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for hjertetroponin I (kun MPQuanti) ™
Artikelnummer. 30280598 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 tests/kit
Artikelnummer. Mængde
30280598 25 tests/kit
1 options
Artikelnummer. 30280598 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07CTN15025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Diagnostisk kit for kardial troponin I er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af humant hjertetroponin I (cTnI) i helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostisk kit for hjertetroponin I (helblod/serum/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude.
  • Hvis prøven indeholder cTnI, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer – konjugerede anti-cTnI-antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af cTnI i prøven korrelerer med fluorescenssignalets intensitet, der opfanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af test- og produktstandardkurven beregnes koncentrationen af cTnI i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in vitro-diagnostik
  • Samarbejde med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 1 ̴40 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Bruges som hjælp til diagnosticering af hjerteinfarkt (MI)
Tekniske data
Detekterbare analytter Troponin I
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, cTnI, Kvantitativ
Mængde 25 tests/kit
Form Klar-til-brug (RTU)