Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk kit for C-reaktivt protein (CRP) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280607 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 tests/kit
Artikelnummer. Mængde
30280607 25 tests/kit
1 options
Artikelnummer. 30280607 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07CRP5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostisk kit for C-reaktivt protein er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af C-reaktivt protein (CRP) i humant fuldblod, serum eller plasma.
  • Diagnostisk kit for C-reaktivt protein (fuldblod/serum/plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude. Hvis prøven indeholder CRP, binder den sig til de fluorescerende mikrosfærer-konjugerede anti-CRP-antistoffer.
  • Derefter vil komplekset blive fanget af de indfangende antistoffer, der påføres nitrocellulosemembranen (testlinjen).
  • Koncentrationen af CRP i prøven korrelerer lineært med fluorescenssignalets intensitet, der er fanget på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten af testen og standardkurven beregnes koncentrationen af CRP i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Samarbejde med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 5-100 mg/L, R ≥0,990
  • Testresultaterne bør tolkes efter 3 minutter
Tekniske data
Detekterbare analytter C-reaktivt protein
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, CRP, Kvantitativ
Mængde 25 tests/kit
Form Klar-til-brug (RTU)