Få mere at vide
MP Biomedicals Diagnostisk sæt for 25-hydroxyvitamin D (25-OH-VD) (kun MPQuanti™)
Artikelnummer. 30280619 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
25-OH-vitamin D
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280619 25-OH-vitamin D
1 options
Artikelnummer. 30280619 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07OHVD5025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Diagnostic Kit for 25-Hydroxyvitamin D (25-OH-VD) er beregnet til in-vitro kvantitativ bestemmelse af det samlede D-vitamin (D2+D3) i serum eller plasma.
  • Diagnostisk kit for 25-Hydroxyvitamin D (25-OH-VD) (Serum/Plasma) er baseret på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Prøven bevæger sig gennem striben fra prøvepude til absorberende pude.
  • D-vitamin i prøven vil konkurrere med VD-BSA-antigenet, der er belagt på membranen.
  • Jo mindre D-vitamin i prøven, desto flere fluorescerende mikrosfærer konjugeret med anti-VD-antistoffer kan fanges af VD-BSA-antigenet på membranen (testlinje).
  • Koncentrationen af D-vitamin i prøven er omvendt relateret til intensiteten af det fluorescerende signal, der fanges på T-linjen.
  • Ifølge fluorescensintensiteten i testen og standardkurven beregnes koncentrationen af D-vitamin i prøven af MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer for at vise D-vitaminkoncentrationen i prøven.
  • CE-mærke
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Arbejder udelukkende med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Lineært arbejdsområde: 5-100 ng/ml, (R2) er 0,956
  • Testresultaterne bør fortolkes efter 15 minutter
  • Bruges som hjælp til vurdering af D-vitaminniveauer
Tekniske data
Detekterbare analytter 25-OH-vitamin D
Detektionsmetode Immunfluorescens
Prøvetype Menneskeligt serum, menneskeligt plasma
Type POC, kvantitativ, vitamin D, 25-OH-VD
Form Klar-til-brug (RTU)