Få mere at vide
Diafenthiuron, TRC
Artikelnummer. 30368282
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30368282 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30368282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD31055025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diafenthiuron
CAS 80060-09-9
Molekylær formel C23 H32 N2 O S
Mængde 25 mg
Synonym N-[2,6-Bis(1-methylethyl)-4-phenoxyphenyl]-N'-(1,1-dimethylethyl)thiourea, 1-tert-Butyl-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea, CGA 106630, Diafenthiuron, Dingminiao, Gamba, Pegasus, Pegasus (pesticide), Phoenix, Phoenix (thiourea insecticide), Polo
InChI formel InChI=1S/C23H32N2OS/c1-15(2)19-13-18(26-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(27)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,27)
SMIL CC(C)c1cc(Oc2ccccc2)cc(C(C)C)c1NC(=S)NC(C)(C)C
IUPAC navn 1-tert-butyl-3-[4-phenoxy-2,6-di(propan-2-yl)phenyl]thiourea
Molekylvægt (g/mol) 384.58
Formel vægt 384.2235