missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diafenthiuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diafenthiuron |
| CAS | 80060-09-9 |
| Molekylær formel | C23 H32 N2 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[2,6-Bis(1-methylethyl)-4-phenoxyphenyl]-N'-(1,1-dimethylethyl)thiourea, 1-tert-Butyl-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea, CGA 106630, Diafenthiuron, Dingminiao, Gamba, Pegasus, Pegasus (pesticide), Phoenix, Phoenix (thiourea insecticide), Polo |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2OS/c1-15(2)19-13-18(26-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(27)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,27) |
| SMIL | CC(C)c1cc(Oc2ccccc2)cc(C(C)C)c1NC(=S)NC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3-[4-phenoxy-2,6-di(propan-2-yl)phenyl]thiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.58 |
| Formel vægt | 384.2235 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?