Få mere at vide
Diafenthiuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diafenthiuron |
| CAS | 80060-09-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diafenthiuron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H32 N2 O S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2OS/c1-15(2)19-13-18(26-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(27)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,27) |
| SMIL | CC(C)c1cc(Oc2ccccc2)cc(C(C)C)c1NC(=S)NC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3-[4-phenoxy-2,6-di(propan-2-yl)phenyl]thiourea |
| Vis mere |