Få mere at vide
Diacetylfluorescein, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diacetylfluorescein |
| CAS | 596-09-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diacetylfluorescein |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C24 H16 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1 |
| Vis mere |