Få mere at vide
Diacetylfluorescein, LoGiCal
Artikelnummer. 30462069
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462069 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462069 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1533.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Analyt- eller komponentnavne Diacetylfluorescein
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H16 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
InChI formel InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
IUPAC navn (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3'-yl) acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 416.38
Mængde 10 mg
Formel vægt 416,0896 g/mol