Få mere at vide
Diacetyl Phloroglucinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diacetyl Phloroglucinol |
| CAS | 116345-96-1 |
| Molekylær formel | C10H10O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Diacetoxyphenol, 1,3,5-Benzenetriol Diacetate, 1,3,5-Benzenetriol 1,3-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-6(11)14-9-3-8(13)4-10(5-9)15-7(2)12/h3-5,13H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(O)cc(OC(=O)C)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vægt | 210.0528 |