Få mere at vide
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, 97%
Artikelnummer. 10188043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10188043 100 g Glasflaske 100g
10438672 5 g Glasflaske 5g
10182771 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10188043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336041000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6283-74-5 | C8H8O7 | 216.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6283-74-5
Molekylær formel C8H8O7
Molekylvægt (g/mol) 216.15
MDL nummer MFCD00037918
InChI nøgle XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
Synonym 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
PubChem CID 513914
SMIL CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130.0°C to 135.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik rotationstilstand +62.5° (20°C c=10,acetone)
Specifik rotation + 62.50
IUPAC navn [(3R,4R)-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl]acetat
Formel vægt 216.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.