Få mere at vide
Diacetyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319990
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30319990 1 g
1 options
Product Code. 30319990 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DRECA12175000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione
CAS 431-03-8
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Butanedione
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
SMIL CC(=O)C(=O)C
IUPAC navn butan-2,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Mængde 1 g
Formel vægt 86,0368 g/mol