Få mere at vide
Diacetyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Butanedione |
| CAS | 431-03-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Butanedione |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C4 H6 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)C(=O)C |
| IUPAC navn | butan-2,3-dion |
| Show More |