missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diacetyl Bis(2,4-dinitrophenylhydrazone), TRC

Artikelnummer. 30134650
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134650 2.5 g 2.5g
30006886 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4225302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1179-29-9
Molekylær formel C16H14N8O8
Molekylvægt (g/mol) 446.33
Synonym 2,3-Bis[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedione, Bis[(2,4-dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedion, NSC 409622;
IUPAC navn N-[3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]butan-2-ylideneamino]-2,4-dinitroaniline
SMIL CC(=NNC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diacetyl Bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H14N8O8/c1-9(17-19-13-5-3-11(21(25)26)7-15(13)23(29)30)10(2)18-20-14-6-4-12(22(27)28)8-16(14)24(31)32/h3-8,19-20H,1-2H3
Formel vægt 446.0935
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.