missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diacetyl 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC

Artikelnummer. 30007202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007202 1 g
30003304 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4225501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2256-00-0
Molekylær formel C10H10N4O5
Molekylvægt (g/mol) 266.21
Synonym 2-[2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedione, Mono[(2,4-dinitrophenyl)
IUPAC navn 3-(2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazineylidene)butan-2-one
SMIL O=C(C)/C(C)=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diacetyl 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O5/c1-6(7(2)15)11-12-9-4-3-8(13(16)17)5-10(9)14(18)19/h3-5,12H,1-2H3/b11-6+
Formel vægt 266.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.