Få mere at vide
Diacetyl 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328376
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328376 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328376 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12175000ME1000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione
CAS 431-03-8
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Butanedione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
SMIL CC(=O)C(=O)C
IUPAC navn butan-2,3-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 86,0368 g/mol