Få mere at vide
Diacetoxyscirpenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diacetoxyscirpenol |
| CAS | 2270-40-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H26 O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Anguidin (7CI), Trichothec-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 4,15-diacetate (8CI), 4,15-Di-O-acetylscirpenol, 4,15-Diacetoxyscirp-9-en-3-ol, 4,15-Diacetoxyscirpen-3-ol, 4,15-Diacetoxyscirpenol, 4β,15-Diacetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-3α-ol, Anguidine, DAS, Diacetoxyscirpenol, NSC 141537, NSC 177378, Scirp-9-ene-3α,4β,15-triol, 4,15-diacetate, Scirpenetriol 4,15-diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O7/c1-10-5-6-18(8-23-11(2)20)13(7-10)26-16-14(22)15(25-12(3)21)17(18,4)19(16)9-24-19/h7,13-16,22H,5-6,8-9H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@]12CCC(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(=O)C)[C@@]2(C)[C@@]34CO4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.41 |
| Formel vægt | 366.1679 |
| Vis mere |