Få mere at vide
(Diacetoxyiodo)benzene, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (Diacetoxyiodo)benzene |
| CAS | 3240-34-4 |
| Molekylær formel | C10H11IO4 |
| MDL nummer | MFCD00008692 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(OI(C1=CC=CC=C1)OC(C)=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.10 |
| Procent renhed | 97% |