Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diacetoxydimethylsilane |
| CAS | 2182-66-3 |
| Smeltepunkt | -12,5 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.0530g/mL |
| Kogepunkt | 164 °C |
| Flammepunkt | 69 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diacetoxydimethylsilane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.