Få mere at vide
Diacetoxydimethylsilan, 95 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955931 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11955931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434011000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Smeltepunkt -12.5°C
Tæthed 1.0530g/mL
Kogepunkt 164°C
Flammepunkt 69°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H12O4Si
Lineær formel (CH3COO)2Si(CH3)2
MDL nummer MFCD00039832
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.053
Synonym dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
InChI nøgle RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
IUPAC navn [acetyloxy(dimethyl)silyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 176.24
PubChem CID 75130
Formel vægt 176.24
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diacetoxydimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.