Få mere at vide
Diacetoxybutene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 172.0736 |