Få mere at vide
Diacetone-D-glukose, 98+%
Artikelnummer. 11403037
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403037 25 g 25g
11413037 100 g 100g
11423037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15568.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260,286 g/mol
Det bruges hovedsageligt i biokemisk reaktion og bruges som lægemiddel. Det bruges i syntetisering til følgende produkter: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-aD-gulofuranose; Alllose; 1,2:5,6-dobbelt-O-isopropyliden-3-C-(1-methoxycarbonyl)ethide-alfa-D-furanose); 1,2:5,6-di-O-isopropyliden-aD-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxyidose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges hovedsageligt i biokemisk reaktion og bruges som lægemiddel. Det bruges i syntetisering til følgende produkter: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-aD-gulofuranose; Alllose; 1,2:5,6-dobbelt-O-isopropyliden-3-C-(1-methoxycarbonyl)ethide-alfa-D-furanose); 1,2:5,6-di-O-isopropyliden-aD-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxyidose.
Opløselighed Opløselighed i varmt vand giver
meget svag turbiditet.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-52-5
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.286
MDL nummer MFCD00005544
InChI nøgle KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC navn (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMIL CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetone-D-glucose
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Mængde 25 g
Beilstein 84386
Merck Index 14,2965
Optisk rotation −11° (c=5 in Ethanol)
Formel vægt 260.29
Procent renhed ≥98%