Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diacetone-D-glukose, 98+%
Artikelnummer. 13428308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13428308 500 g Plastflaske 500g
10745371 25 g Plastflaske 25g
10182280 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13428308 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 112015000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-52-5
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00005544
InChI nøgle KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC navn (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMIL CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetone-D-glucose
Navn note 98+%
Smeltepunkt 107,0 °C til 110,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 31,155
Merck Index 15,2968
Specifik rotation −11,00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i kloroform, alkohol, acetone og varm ether
Formel vægt 260.28
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver