Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diacetone-D-glukose, 98+%
Artikelnummer. 10182280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10182280
Brand: Thermo Scientific Chemicals 112011000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-52-5
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00005544
InChI nøgle KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC navn (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMIL CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetone-D-glucose
Navn note 98+%
Smeltepunkt 107.0°C to 110.0°C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 31,155
Merck Index 15,2968
Specifik rotationstilstand − 11.00 (20.00°C c=5,EtoH)
Specifik rotation − 11.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Formel vægt 260.28
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver