Få mere at vide
Diacetone-D-galaktose, 95%
Artikelnummer. 11431367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431367 5 g 5g
11441367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24899.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260,29 g/mol
Diacetone-D-galactose bruges til at producere diacetone-d-galacturonsyre og oxalsyre. Det bruges hovedsageligt i biokemisk reaktion og bruges som lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diacetone-D-galactose bruges til at producere diacetone-d-galacturonsyre og oxalsyre. Det bruges hovedsageligt i biokemisk reaktion og bruges som lægemiddel.
Opløselighed Opløseligt i acetone, chloroform og
methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4064-06-6
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.29
MDL nummer MFCD00063225
InChI nøgle POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
PubChem CID 70793572
IUPAC navn [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
SMIL CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetone-D-galactose
Tæthed 1.143
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in Acetone,Chloroform and Methanol.
Formel vægt 260.29
Procent renhed 97%