Få mere at vide
Diacetone Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10614722 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 ml
Unit Size:
500ml
Product Code. Mængde Unit Size
10614722 500 ml 500ml
1 options
Product Code. 10614722 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/0150/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Emballage Amber glass bottle
CAS 123-42-2
Damptryk 1mmHg at 20°C
Viskositet 3.22 mPaS at 20°C
Dampdensitet 4
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C6H12O2
MDL nummer 4471
Smeltepunkt -42.8°C
Kogepunkt 166°C
Mængde 500 ml
Formel vægt 116.16g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.