Få mere at vide
Diacetone acrylamide, 99%
Artikelnummer. 11478476
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478476 1000 g 1000g
11488476 50 g 50g
11498476 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15940.0B
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 2873-97-4 | C9H15NO2 | 169.22 g/mol
Diacetone-acrylamid anvendes i epoxyharpiks, akrylemulsion, vandbaseret maling, spildevandsbehandling, lysfølsomme harpikser, vandbårne belægninger og gelelektroforese. Det bruges også til fremstilling af permanente pressestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diacetone-acrylamid anvendes i epoxyharpiks, akrylemulsion, vandbaserede malinger, spildevandsbehandling, lysfølsomme harpikser, vandbårne belægninger og gelelektroforese. Det bruges også til fremstilling af permanente pressestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
, methanol, benzen og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2873-97-4
Molekylær formel C9H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 169.22
MDL nummer MFCD00008788
InChI nøgle OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
PubChem CID 17888
IUPAC navn N-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamid
SMIL CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetone acrylamide
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1000 g
Beilstein 1928444
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2963
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,benzene and tetrahydrofuran.
Formel vægt 169.23
Procent renhed 99%