Få mere at vide
Diacetone acrylamide, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10623162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10623162 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10623162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352320050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetone acrylamide
Navn note 99%
CAS 2873-97-4
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Farve White to Cream
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H15NO2
Lineær formel CH2CHC(O)NHC(CH3)2CH2C(O)CH3
MDL nummer MFCD00008788
Mængde 5 g
Synonym diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
InChI nøgle OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
IUPAC navn N-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 169.22
PubChem CID 17888
Formel vægt 169.23
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diacetone acrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /