Få mere at vide
Diacetin (blanding), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diacetin (Mixture) |
| CAS | 25395-31-7 |
| Molekylær formel | C7H12O5 |
| Mængde | 50 g |
| SMIL | CC(=O)OCC(CO)OC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |