Få mere at vide
Diacetazotol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468866
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468866 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468866 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2187
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetazotol
CAS 83-63-6
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19N3O2
Mængde 100 mg
Synonym Diacetotoluide
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (323.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N(C(C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=CC=C2C)C=C1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 309.36
Formel vægt 309.36
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation