Få mere at vide
Diacerein, TRC
Artikelnummer. 30351785
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30351785 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30351785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD303000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetyl Rhein (Diacerein)
CAS 13739-02-1
Molekylær formel C19 H12 O8
Mængde 500 mg
Synonym 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, Rhein diacetate, 1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetylrhein, Artrodar, DAR, Diacerein, Diacerhein, Diacetylrhein, Fisiodar, Osteocerein, SF 277
InChI formel InChI=1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
SMIL CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C)c3C(=O)c12)C(=O)O
IUPAC navn 4,5-diacetyloxy-9,10-dioxoanthracen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 368.29
Formel vægt 368.0532