Få mere at vide
Di(tetrahydropyran-4-yl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596134
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10596134 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10173134 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08504DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1080028-76-7
Molekylær formel C10H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 185.267
MDL nummer MFCD11841081
InChI nøgle WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
PubChem CID 33589627
IUPAC navn N-(oxan-4-yl)oxan-4-amin
SMIL C1COCCC1NC2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 185.27
Procent renhed 97%