Få mere at vide
Di-tert-octyl disulfid (>80%), TRC
Artikelnummer. 30387963
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387963 500 mg
30386119 2.5 g
30381609 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD482155500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29956-99-8
Molekylær formel C16H34S2
Molekylvægt (g/mol) 290.57
IUPAC navn 2,2,4-trimethyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yldisulfanyl)pentan
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-octyl Disulfide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Formel vægt 290.2102